Merck
RAD141
radiello Cartridge Adsorbents
greener alternative
pkg of 20 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
agency
OSHA 56
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Radiello
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
passive air sampling: suitable
Matryca
SS net packed with Carbopack X
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling 1,3-Butadiene and Isoprene
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Several different Radiello cartridge adsorbents are available. Each of which are specific for sampling different classes of compounds. The dimensions for each cartridge are 60 mm L x 4.8 or 5.8 mm D. Each cartridge is designed for one time use with the exception of Radiello thermal desorption (TD) cartridge adsorbents.
Each cartridge arrives in a sealed glass or plastic tube wrapped in a transparent thermally sealed polyethylene (PE) bag. The same sealed tube can be used to store the cartridge after sampling prior to desorption/analysis. A sufficient number of adhesive barcode labels are included with every pack of cartridges for easy tracking of sampling date and time.
Note: To conduct air sampling using the Radiello system, Radiello diffusive bodies and triangular support plates must be ordered (separately) in addition to cartridge adsorbents. Radiello Starter Kits (RADxxxS) include all the necessary parts to complete a sampling.
Informacje prawne
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Measurements of environmental 1,3-butadiene with pumped and diffusive samplers using the sorbent Carbopack X
Martin, N.A., et al.
Atmospheric Environment, 39 (6), 1069-1077 (2005)
Reliable passive-sampling method for determining outdoor 1,3-butadiene concentrations in air
Sakurai, K., et al.
Atmospheric Environment, 80, 198-203 (2013)
Field evaluation of two diffusive samplers and two adsorbent media to determine 1,3-butadiene and benzene levels in air
Strandberg, B., et al
Atmospheric Environment, 40 (40), 7686-7695 (2006)
Produkty
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokoły
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Powiązane treści
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.