Przejdź do
RAD174
radiello Filtration Kit
pk of 20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
658,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
The filtration kit consists of graduated polyproylene syringe barrels and 13 mm diamater syringe filters with 0.45 μm porosity. The filtration kit is ideal for filtering aqueous samples prior to reversed-phase HPLC and ion-chromatography.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAD125RAD172RAD169
description
pk of 20
description
-
description
for sampling Ozone (O3), matrix microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica, pk of 20
description
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
packaging
pk of 20
packaging
-
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)