Kluczowe dokumenty
PTCO100
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 100)
Wybierz wielkość
500 ML
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Ten produkt jest standardem analitycznym, wyprodukowanym i przetestowanym zgodnie z systemem jakości ISO 9001. Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich wzorców odniesienia barwy Pt-Co/Hazen/APHA można znaleźć na stronie strony internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia barwy Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM kolor 100) jest stosowany z barwnymi roztworami, które wykazują właściwości absorpcji światła identyczne z właściwościami skali platynowo-kobaltowej. Może być stosowany jako wzorzec koloru do wizualnej analizy koloru zgodnie z metodą testową ASTM D 1209.
Cechy i korzyści
  • Produkowany zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001
  • Dostępny z certyfikatem analizy i MSDS
  • Pełna identyfikowalność zgodnie z międzynarodowymi standardami
  • Wartości kolorów zgodne z zakresem kolorów ASTM D 1209
  • Dostarczany w opakowaniu o pojemności 500 ml z zabezpieczeniem przed manipulacją
  • 12-miesięczny okres trwałości
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)