PTCO050
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 50)
Wybierz wielkość
1700,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1700,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Qualified under ISO 9001 Quality management system
- Available with a certificate of analysis and MSDS
- Full traceability to international standards with maximum data accuracy
- Colour values compliant to ASTM D 1209 colour range
- Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
- 12-months of shelf life
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)