Kluczowe dokumenty
CLR100
Supelco
Color 100 Pt-Co Units Calibration Standard
certified reference material
Synonim(y):
Standard kalibracji kolorów jednostek Pt-Co
Wybierz wielkość
500 ML
723,00 zł
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
723,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC CLR100-100
stężenie
in H2O
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Certyfikowany wzorzec odniesienia jest stosowany jako wzorzec kalibracji i/lub kontroli jakości do pomiaru stopnia zabarwienia cieczy zgodnie ze skalą kolorów Pt-Co.
Cechy i korzyści
  • Gotowy do użycia roztwór
  • Próbka zawiera wodę jako rozpuszczalnik
  • Przygotowany i zweryfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025
  • Wartość niepewności +/- 3 związana z roztworem
  • Dostępny w pojemnościach 100 ml i 500 ml
  • Data ważności podana na etykiecie i CoA
  • Identyfikowalność z SI i NIST SRM
  • Dołączony szczegółowy certyfikat analizy dla skutecznego systemu zarządzania jakością
Inne uwagi
Wartości analitów różnią się w zależności od partii. Niektóre partie mogą nie zawierać wszystkich analitów.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)