Kluczowe dokumenty
PTCO005
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 5)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Ten produkt jest standardem analitycznym certyfikowanym zgodnie z systemem jakości ISO 9001.
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich wzorców odniesienia barwy Pt-Co/Hazen/APHA można znaleźć na stronie strony internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia koloru Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM kolor 5) jest używany do rutynowej kalibracji przyrządów do pomiaru koloru, takich jak kolorymetry.
Cechy i korzyści
  • Kwalifikowany zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001
  • Dostępny z certyfikatem analizy i kartą charakterystyki
  • Możliwość śledzenia zgodnie z międzynarodowymi standardami z maksymalną dokładnością danych
  • Wartości kolorów odpowiadające skali kolorów ASTM D 1209
  • Dostarczany w opakowaniach o pojemności 500 ml z zabezpieczeniem przed manipulacją
  • 12-miesięczny okres trwałości
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)