Kluczowe dokumenty
PTCO015
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 15)
Wybierz wielkość
500 ML
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Ten produkt jest standardem analitycznym, zgodnym z systemem jakości ISO 9001. Jest kwalifikowany poprzez pomiar transmitancji widmowej jako standardowej właściwości kalibracji. Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich wzorców referencyjnych kolorów Pt-Co/Hazen/APHA można znaleźć na stronie Paragon Scientific.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia barwy Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM kolor 15) jest odpowiedni do stosowania z przyrządami do pomiaru barwy, takimi jak kolorymetry, ułatwiając porównanie międzylaboratoryjne lub między przyrządami. Może być stosowany jako wzorzec barwy do pomiaru barwy próbek wody zgodnie z metodą ASTM D 1209.
Cechy i korzyści
  • Kwalifikowany zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001
  • Wraz z certyfikatem analizy i MSDS
  • Pełna identyfikowalność z międzynarodowymi standardami przy maksymalnej dokładności danych
  • Wartości kolorów zgodne ze skalą kolorów ASTM D 1209
  • Dostarczany w opakowaniu o pojemności 500 ml z zabezpieczeniem przed manipulacją
  • 12-miesięczny okres trwałości
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)