Merck
PHR9036
Supelco
(+)-6-Aminopenicillanic acid
reference material
Synonim(y):
Ampicillin impurity A (PhEur), Sulbactam impurity B (PhEur), (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-APA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.26
Beilstein:
15080
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
rodzina API
flucloxacillin, oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
Klucz InChI
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Opis ogólny
Ten materiał referencyjny (RM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten RM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)