Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
flucloxacillin
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@H](C([O-])=O)N2C([C@@H](NC(C3=C(C)ON=C3C4=C(F)C=CC=C4Cl)=O)[C@@]2([H])S1)=O.[Na+]
InChI
1S/C19H17ClFN3O5S.Na/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
InChI key
OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description ≥95% (HPLC) | description VETRANAL®, analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| form powder | form powder | form - | form - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flucloxacillin sodium
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?