Przejdź do
1031570
USP
Związany z amoksycyliną związek G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(2S,5R,6R)-6-{(R)-2-[(R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 4-OH-phenylglycylamoxicillin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26N4O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.55
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amoxicillin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c4ccc(cc4)O)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C24H26N4O7S/c1-24(2)18(23(34)35)28-21(33)17(22(28)36-24)27-20(32)16(12-5-9-14(30)10-6-12)26-19(31)15(25)11-3-7-13(29)8-4-11/h3-10,15-18,22,29-30H,25H2,1-2H3,(H,26,31)(H,27,32)(H,34,35)/t15-,16-,17-,18+,22-/m1/s1
InChI key
IWGQIIQKNORCPQ-OSAVLUCMSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny amoksycyliny G USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
103152510315141031536
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
API family
amoxicillin
API family
amoxicillin
API family
flucloxacillin, amoxicillin, oxacillin; benzylpenicillin
API family
amoxicillin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)