Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3290,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1031616
API family
amoxicillin
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N([C@H](c1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)12(18)14-10(11(16)17)8-4-6-9(15)7-5-8/h4-7,10,15H,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1
InChI key
BSXQHKOBFTYRJX-SNVBAGLBSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description - | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format mixture |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 100 mg | packaging - | packaging - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?