Kluczowe dokumenty
PHL82729
Anthraquinone
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
1080,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1080,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
gęstość pary
7.16 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 190 °C)
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
bp
379-381 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Klucz InChI
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)