Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł |
Informacje o tej pozycji
238,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
305 °C (lit.)
mp
47-49 °C (±0.3°C), 47-51 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Traceable to primary standards from LGC, London
- Grade: Analytical Standard
- Melting point standardized in the thermodynamic mode of analysis
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) USP Biologics |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the certificate and label | shelf life - | shelf life - |
| mp 47-49 °C (±0.3°C), 47-51 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119-61-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?