Merck
PHL80063
D,L-Camphene
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Camphene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
crystals
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
bp
159-160 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Klucz InChI
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel cynamon kurkuma eukaliptus mentha szałwia macierzanka waleriana zingiber
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)