Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
grade
primary reference standard
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
3.5 %
manufacturer/tradename
HWI
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
General description
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description primary reference standard | description 96% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥95.5% |
| grade primary reference standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade Kosher, Fragrance grade |
| manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| bp 204 °C (lit.) | bp 204 °C (lit.) | bp 204 °C (lit.) | bp 204 °C (lit.) |
| vapor pressure 4 mmHg ( 70 °C) | vapor pressure 4 mmHg ( 70 °C) | vapor pressure 4 mmHg ( 70 °C) | vapor pressure 4 mmHg ( 70 °C) |
| expl. lim. 3.5 % | expl. lim. 3.5 % | expl. lim. 3.5 % | expl. lim. 3.5 % |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?