GOSU15
Sulfur in synthetic diesel
1.0000% (10′000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
stężenie
1.0000% (10′000 ppm)
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)