Kluczowe dokumenty
GARD05
Supelco
Gardner Colour Reference Standard
ASTM D 1544, D 6166 (ASTM colour 5)
Wybierz wielkość
500 ML
1480,00 zł
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
1480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 1544
according to ASTM® D 6166
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances ()
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM), identyfikowalnym zgodnie z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034 zgodnie z akredytacją UKAS. Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich wzorców referencyjnych kolorów Gardner można znaleźć na stronie internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny barwy Gardner 5 służy do kalibracji przyrządów do pomiaru barwy i walidacji wyników testów.
Znajduje zastosowanie w przemyśle przetwórczym, który wykorzystuje kolorymetry do analizy kontroli koloru produktów, takich jak oleje, paliwa, chemikalia, farmaceutyki, farby i powłoki.
Cechy i korzyści
  • Produkowane i testowane zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS
  • Wartości kolorów zgodne ze skalą kolorów ASTM D 1544/D 6166
  • Dostarczany z certyfikatem kalibracji i MSDS
  • Przechowywany w butelkach o pojemności 500 ml z zabezpieczeniem przed manipulacją
  • Okres trwałości 18 miesięcy
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)