Przejdź do
ASTM50
Norma ASTM dotycząca kolorów ASTM D 6045, D1500 (kolor ASTM 5)
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour 5)
Synonim(y):
ASTM Colour Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
according to ASTM® D 6045, according to ASTM® D1500
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
mixture
General description
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM) certyfikowanym zgodnie z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS. Należy pamiętać, że wartość przedstawiona na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich wzorców barw Paragon ASTM można znaleźć na stronie strony internetowej Paragon Scientific.
Application
Wzorzec referencyjny barwy ASTM Colour 5 jest idealny do regularnego sprawdzania sprzętu do pomiaru barwy, walidacji wyników testów i porównań międzylaboratoryjnych lub międzyinstrumentowych. Jest używany z kolorymetrami do analizy kontroli koloru produktów takich jak oleje jadalne i przemysłowe, paliwa, chemikalia, farmaceutyki, farby i powłoki.
Features and Benefits
  • Standard płynnego koloru zgodny z ASTM D 6045 i D1500
  • Certyfikowany zgodnie z podwójną akredytacją UKAS dla BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034
  • Możliwość śledzenia zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami z wysoką dokładnością
  • Dostarczany w butelkach o pojemności 500 ml z kartą charakterystyki.
  • Materiał o wysokiej stabilności z 18-miesięcznym okresem trwałości
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ASTM70ASTM05ASTM30
description
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour 5)
description
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour 7)
description
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour <0.5)
description
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour 3)
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
agency
according to ASTM® D1500, according to ASTM® D 6045
agency
according to ASTM® D 6045, according to ASTM® D1500
agency
according to ASTM® D 6045, according to ASTM® D1500
agency
according to ASTM® D1500, according to ASTM® D 6045
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)