Kluczowe dokumenty
G1006927
Analiza LC/MS/MS pozostałości pestycydów w daktylach na kolumnie Ascentis® Express RP-Amide po ekstrakcji QuEChERS
application for LC-MS, application for SPE
About This Item
metody
LC/MS: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parametry testowe
sample/matrix: 5 g ground dates spiked with pesticides at 10 ng/g
extraction process: add 10 mL water and 10 mL acetonitrile; shake 1 hr at 2500 rpm; add contents of Supel QuE citrate extraction tube (55227-U); . (shake for 1 minute; centrifuge at 5000 rpm fo 5 minutes and draw off supernatant)
clean-up tube: Supel QuE PSA/C18 (55288-U)
clean-up process: transfer 1 mL of the extract to 2 mLSupel QuE PSA/C18 tube; shake for 1 minute; centrifuge at 5000 rpm for 3 min; draw off supernatant for analysis.
sample preparation: Dilute 100 μL of cleaned extract to a final volume of 1 mL in 5 mM ammonium formate/0.1% formic acid in water; transfer diluted sample to vial for LC/MS/MS analysis
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2 μm particles (51576-U)
mobile phase: (A) 5 mM ammonium formate with 0.1% formic acid in water; (B) 5 mM ammonium formate with 0.1% formic acid in 95:5 acetonitrile:H2O
gradient: held at 5% B from 0 to 1 min; to 100% B in 13 min; held at 100% B for 1.5 min; to 95% A in 0.5 min; held at 95% A for 1.5 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: MS, ESI (+), MRM
injection: 5 μL
przydatność
application for LC-MS
application for SPE
Zastosowanie
food and beverages
Zastosowanie
Zamrozić daktyle ciekłym azotem i zmielić na jednolitą masę.
Komentarz do analizy
Metoda "szybka, łatwa, tania, skuteczna, wytrzymała i bezpieczna" (QuEChERS) może być stosowana do analizy wielu pozostałości pestycydów występujących w daktylach. W tym badaniu do analizy pozostałości pestycydów w pistacjach wykorzystano ekstrakcję QuEChERS i oczyszczanie przy użyciu PSA/C18. Średnie odzyski uzyskane dla powtarzalnych próbek z domieszką 10 ng/g mieściły się w zakresie 70-120% dla 23 z 25 analizowanych pestycydów.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Omethoate
    Butocarboximsulfoxide
    Aldicarb-sulfone
    Methomyl
    Carbendazim
    Trichlorfon
    Aldicarb
    Thiacloprid
    Thiophanate-methyl
    Carbofuran
    Methabenzthiazuron
    Chlorantraniliprole
    Spinetoram
    Malathion
    Bifenazate
    Triazophos isomer#1
    Triazophos isomer#2
    Rotenone
    Quinalphos
    Etrimfos
    Pyraflufen-ethyl
    MGK-264 #1
    MGK-264 #2
    Neburon
    Isoxathion
    Spiromesifen
    Zobacz wszystko (26)
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
substrat
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)