Kluczowe dokumenty
CRM74120
Triazophos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
989,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
989,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOP(=S)(OCC)Oc1ncn(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H16N3O3PS/c1-3-16-19(20,17-4-2)18-12-13-10-15(14-12)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
AMFGTOFWMRQMEM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Triazofos - niesystemowy środek owadobójczy i roztoczobójczy, jest inhibitorem acetylocholinoesterazy (AChE). Jest to organofosforan, który kowalencyjnie i nieodwracalnie reaguje z miejscem wiązania acetylocholiny i blokuje hydrolizę acetylocholiny, powodując nadmierne pobudzenie. Jego droga działania obejmuje zarówno spożycie, jak i kontakt. Triazofos jest stosowany przeciwko owadom glebowym i roztoczom, takim jak mszyce, wciornastki, muszki, chrząszcze, larwy Lepidoptera, mątwiki i przędziorki w roślinach ozdobnych, bawełnie, ryżu, kukurydzy, soi, palmach olejowych, oliwkach i kawie.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę 91/414/EWG, triazofos nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej jako środek ochrony roślin. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) stosowane do obecności triazofosu w produktach spożywczych w różnych krajach mieszczą się w zakresie od 0,01 do 0,2 mg/kg.
Triazofos musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Triazophos CRM może znaleźć następujące zastosowania:
- Analiza metody diagnostycznej do bezpośredniego monitorowania triazofosu za pomocą niekompetycyjnego immunosensora rezonansu plazmonów powierzchniowych w próbkach środowiskowych i produktach rolnych.
- Jednoczesne ilościowe wykrywanie pozostałości 171 pestycydów przy użyciu wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) jako sorbentu w ekstrakcji w fazie stałej z odwróconą dyspersją (r-DSPE) próbek cowpea, a następnie w analizie chromatograficzno-tandemowej spektrometrii mas (GC-MS/MS).
- Opracowanie i walidacja wielopozostałościowej metody analizy 160 pestycydów w próbkach roślin ziołowych rumianku, tymianku i majeranku przy użyciu mieszaniny octanu etylu i n-heksanu do ekstrakcji przed bezpośrednim wstrzyknięciem GC-MS/MS
- Oznaczanie szerokiej grupy 250 pozostałości pestycydów w próbkach wód powierzchniowych za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i chromatografii cieczowej w fazie odwróconej (LC)-Orbitrap spektrometria mas o wysokiej rozdzielczości (HRMS)
- Ilościowe oznaczanie 126 pozostałości pestycydów w próbkach mięśni kurczaka przy użyciu QuEChERS do przygotowania próbek i ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej - kwadrupolowej spektrometrii masowej czasu przelotu (UHPLC-QToF-MS) do późniejszej analizy.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for LC-MS, application for SPEActive Filters