Potency is not tested for this product.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł |
Informacje o tej pozycji
216,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
210-220 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
159-164 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COc1cc2OCC3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)C3c2cc1OC)C(C)=C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
InChI key
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade - |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line - | product line - |
| bp 210-220 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp 210-220 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp 210-220 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotenone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 45656-250MG | 04061832341545 |
-
What is the potency of the rotenone Pestanal analytical standard?