Merck
52467
Bifenazate
reference material
Synonim(y):
N′-(4-Methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinecarboxylic acid isopropyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.35
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
9632665
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reference material
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)-c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
VHLKTXFWDRXILV-UHFFFAOYSA-N
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bifenazate
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
52467-25MG04022536026350