Merck
CRM80068
Supelco
4-Fluorophenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.10
Beilstein:
1362752
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
185 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Klucz InChI
RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
4-Fluorofenol jest jednym z wzorców wewnętrznych w normie DIN 38407-27 do oznaczania wybranych fenoli w wodach gruntowych i odciekach, eluatach wodnych i perkolatach. Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)