Przejdź do
8.20446
1,3-dichloro-4-nitrobenzen
for synthesis
Synonim(y):
2,4-dichloro-1-nitrobenzen, 1-nitro-2,4-dichlorobenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
1,3-(Cl)2C6H3-4-(NO2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.00
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
210-248-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
crystals
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.013 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
500 °C
potency
380 mg/kg LD50, oral (Rat), 920 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
259 °C
mp
28-31 °C
transition temp
flash point 152 °C
density
1.51 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
InChI key
QUIMTLZDMCNYGY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)