Przejdź do
82118
Propylbenzene
analytical standard
Synonim(y):
1-Phenylpropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
584,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-132-9
Beilstein/REAXYS Number:
1903006
MDL number:
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.14 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
842 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.491 (lit.), n20/D 1.492
bp
159 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI key
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Propylbenzene belongs to the class of aromatic hydrocarbons, commonly used as a solvent in organic synthesis and precursor to synthesize intermediates such as 4-phenylbutyraldehyde and ethyl phenyl ketone.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Propylbenzene may be used as an internal standard for the quantification of the vanillin in fruits and as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in eluates of pyrolysis solid residues using different chromatography techniques.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
82119P5240719600
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
≥99.8% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylbenzene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.
Determination of vanillin in orange, grapefruit, tangerine, lemon, and lime juices using GC- olfactometry and GC- MS/MS
Goodner.LK, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(7), 2882-2886 (2000)
Determination of aromatic compounds in eluates of pyrolysis solid residues using HS-GC-MS and DLLME-GC-MS
Bernardo.SM, et al.
Talanta, 80(1), 104-108 (2009)
M J Huertas et al.
Applied and environmental microbiology, 64(1), 38-42 (1998-01-22)
We assayed the tolerance to solvents of three toluene-degrading Pseudomonas putida strains and Pseudomonas mendocina KR1 in liquid and soil systems. P. putida DOT-T1 tolerated concentrations of heptane, propylbenzene, octanol, and toluene of at least 10% (vol/vol), while P. putida
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T3824-25KU04061835559305
T3824-500KU04061832731575
T3824-50KU04061835546411
T3824-1MU04061838174321
T3824-250KU04061835546404
82118-5ML04061833004975
82118-10ML04061833004968