Kluczowe dokumenty
CRM69151
Chlorobenzilate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Ethyl 4,4′-dichlorobenzilate
Wybierz wielkość
315,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
315,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(O)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C16H14Cl2O3/c1-2-21-15(19)16(20,11-3-7-13(17)8-4-11)12-5-9-14(18)10-6-12/h3-10,20H,2H2,1H3
Klucz InChI
RAPBNVDSDCTNRC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Chlorobenzylan jest niesystemowym akarycydem, stosowanym do zwalczania roztoczy w owocach ziarnkowych, cytrusach, winorośli, soi, bawełnie, herbacie, warzywach i ulach.
Chlorobenzylan nie jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z rozporządzeniem Komisji 1107/2009.
Zastosowanie
Chlorobenzilate CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
- Oznaczanie ilościowe 72 pozostałości pestycydów w 35 różnych próbkach owoców i warzyw przy użyciu ekstrakcji wspomaganej mikrofalami (MAE), której towarzyszy dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej (d-SPE) oraz rozdzielanie i wykrywanie za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej z blokadą czasu retencji (RTL) i spektrometrii mas (MS).
- Analiza wielopozostałościowa 35 pestycydów z różnych klas chemicznych próbek melona poprzez przygotowanie próbek w oparciu o QuEChERS i oznaczanie za pomocą chromatografii gazowej z pojedynczym kwadrupolem spektrometrii mas (GC-SQ/MS).
- Monitorowanie 86 pestycydów w 13 różnych próbkach warzyw nieliściastych metodą chromatografii gazowej z detekcją spektrometryczną mas (GC-MS)
- Ocena metody wielopozostałościowej opartej na chromatografii gazowej z potrójną kwadrupolową spektrometrią mas (GC-QqQMS/MS) do analizy 203 pestycydów w 69 próbkach owoców i warzyw w krótszym czasie.
- Jednoczesne oznaczanie 124 pozostałości pestycydów w próbkach ryżu przy użyciu dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej (d-SPE) do oczyszczania próbek i chromatografii gazowej-tandemowej spektrometrii mas (GC-MS/MS) do wykrywania.
- Analiza 113 pozostałości pestycydów i ich metabolitów w szerokiej gamie owoców i warzyw reprezentujących matryce o wysokiej zawartości wody i kwasów za pomocą dezaktywowanej wkładki iniekcyjnej PTV (programowalna temperatura odparowywania) i GC-MS/MS
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)