Merck
CRM44794
Supelco
Phosphamidon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2-Chloro-N,N-diethyl-3-(dimethylphosphono)crotonic amide
Wybierz wielkość
100 MG
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19ClNO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.69
Beilstein:
8323501
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCN(CC)C(=O)\C(Cl)=C(\C)OP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C10H19ClNO5P/c1-6-12(7-2)10(13)9(11)8(3)17-18(14,15-4)16-5/h6-7H2,1-5H3/b9-8+
Klucz InChI
RGCLLPNLLBQHPF-CMDGGOBGSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Fosfamidon jest ogólnoustrojowym pestycydem fosforoorganicznym o szerokim spektrum działania. Jest stosowany jako środek owadobójczy przeciwko owadom żywiącym się sokami, świdrowcom ryżowym i chrząszczom liściowym ryżu w uprawach trzciny cukrowej, owoców cytrusowych, bawełny handlowej i orzechów.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę 91/414/EWG, fosfamidon nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej. Jednak domyślny maksymalny limit pozostałości (MRL) wynoszący 0,01 mg/kg ma zastosowanie do obecności fosfamidonu w produktach pochodzenia roślinnego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 149/2008.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM fosfamidonu może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Oznaczanie pięciu pestycydów fosforoorganicznych w próbce ziół leczniczych przy użyciu QuEChERS wraz z dyspersyjną mikroekstrakcją ciecz-ciecz (DLLME) i układaniem, a następnie micelarną chromatografią elektrokinetyczną (MEKC).
  • Magnetyczna mikroekstrakcja do fazy stałej (MSPE) pięciu pestycydów fosforoorganicznych przy użyciu cyjanopropylotrietoksysilanu na bazie grafenu jako adsorbentu z próbek mleka krowiego, a następnie ich oznaczanie metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu mikroelektronów.
  • Badanie poziomów pozostałości wysoce toksycznych pestycydów w 6554 próbkach owoców i warzyw metodą kwadrupolową LC/MS w czasie przelotu
  • Analiza 4 pestycydów fosforoorganicznych metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu mikroelektronów po ich ekstrakcji przy użyciu nowo zsyntetyzowanego magnetycznego materiału hybrydowego jako adsorbentu do ekstrakcji w fazie stałej
  • Wielopozostałościowa analiza 44 pestycydów fosforoorganicznych metodą QuEChERS w połączeniu z chromatografią gazową w próbkach Pogostemon cablin
  • Wykrywanie pestycydów fosforoorganicznych w próbce kapusty pekińskiej za pomocą nowo zaprojektowanego aparatu do spektrometrii ruchliwości jonów z fotojonizacją dodatnią (PP-IMS)
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Magnetic graphene-based cyanopropyltriethoxysilane as an adsorbent for simultaneous determination of polar and non-polar organophosphorus pesticides in cow?s milk
Nodeh H R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(30), 24853-24864 (2016)
Trace determination of five organophosphorus pesticides by using QuEChERS coupled with dispersive liquid-liquid microextraction and stacking before micellar electrokinetic chromatography
Wei J, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 7(14), 5801-5807 (2015)
Photocatalytic degradation of phosphamidon using Ag-doped ZnO nanorods
Korake PV, et al.
Toxicological & Environmental Chemistry, 94(6), 1075-1085 (2012)
Somayeh Koupaei Malek et al.
Journal of separation science (2018-06-08)
The precise control of pesticide residues in foodstuffs depends significantly on the clean extraction of analytes using specifically designed separation methods. In this study, a one-pot sol-gel process was used for the preparation of a magnetic hybrid silica gel tetraethylortho
Qinghua Zhou et al.
Talanta, 176, 247-252 (2017-09-18)
Ion mobility spectrometry (IMS) opened a potential avenue for the rapid detection of organophosphorus pesticides (OPPs), though an improved selectivity of stand-alone IMS was still in high demand. In this study, a stand-alone positive photoionization ion mobility spectrometry (PP-IMS) apparatus