Merck
CRM45544
Supelco
Jodfenphos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8Cl2IO3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.00
Beilstein:
1885795
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COP(=S)(OC)Oc1cc(Cl)c(I)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2IO3PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-4-5(9)7(11)3-6(8)10/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
LFVLUOAHQIVABZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Jodfenfos to przestarzały środek owadobójczy stosowany do ochrony przechowywanych produktów, szkodników zwierząt gospodarskich i w zastosowaniach związanych ze zdrowiem publicznym. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 jodfenfos nie jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE). Domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) dla jodfenfosu wynosi 0,01 mg/kg zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)