Kluczowe dokumenty
XX4404702
Millipore
PTFE-coated HP Support Screen, 47 mm, stainless steel
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonim(y):
Ekran pomocniczy 47 mm, Ekran pomocniczy pokryty PTFE, Ekran pomocy technicznej HP
Wybierz wielkość
1 EA
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE-coated
stainless steel
Poziom jakości
metody
pressure filtration: suitable
Średnica
47 mm
Zastosowanie
filtration
kompatybilność
for use with Stainless Steel Filter Holder
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Applications:
In-Line Stainless Steel Filter Holders are commonly used for the filtration of gases or liquids at inlet pressures of 20 to 700 bar. Differential pressure depends on filter type used. All filter holders may be autoclaved (available in 25 mm and 47 mm).
Filter holder XX4404700 is equipped with a back-pressure support screen. It may be autoclaved with filter in-place, if PTFE-coated support screens, XX4404702 and XX4404704, are used.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614, and 00907P are replacement parts for Filter Holder XX4404700.
Filter holder XX4504700 may be equipped with an upstream filter support screen, XX4504704, for back-pressure protection of filter.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713, and XX45047RK are replacement parts for Filter Holder XX4504700.
Replacement parts for the 25mm SS Filter Holder are available as a kit under Catalog Number XX45025RK, which includes: (3) stainless steel hex-cap screws, (3) LCR-treated Buna-N O-rings (2-018), (1) stainless steel support screen, (1) Allen wrench.
Zastosowanie
Accessories for filter holders for sample preparation.