Kluczowe dokumenty
18913-1AMP
Supelco
Mieszanka F.A.M.E., nienasycone węglowodory C20:1-C20:5
certified reference material, ampule of 50 mg (Neat)
Synonim(y):
Mieszanka estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Wybierz wielkość
50 MG
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 50 mg (Neat)
stężenie
(approx. 20% (by weight) each component)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
multi-component solution
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
It was used in analysing fatty acid methyl esters using GC method, in a study which was performed to understand manipulation of oil synthesis in Nannochloropsis strain NIES-2145 with a phosphorus starvation–inducible promoter from Chlamydomonas reinhardtii.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester ~ 10 mg
    cis-11-Eicosenoic acid methyl ester ~ 10 mg
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester ~ 10 mg
    cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid methyl ester ~ 10 mg
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester ~ 10 mg
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masako Iwai et al.
Frontiers in microbiology, 6, 912-912 (2015-10-07)
Microalgae accumulate triacylglycerols (TAGs) under conditions of nutrient stress. Phosphorus (P) starvation induces the accumulation of TAGs, and the cells under P starvation maintain growth through photosynthesis. We recently reported that P starvation-dependent overexpression of type-2 diacylglycerol acyl-CoA acyltransferase (CrDGTT4)
Emma Teuling et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(36), 7989-8002 (2017-07-14)
Photosynthetic unicellular organisms are considered as promising alternative protein sources. The aim of this study is to understand the extent to which these green sources differ with respect to their gross composition and how these differences affect the final protein