Merck
BP1175
Fluconazole impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Fluconazole, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12F2N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fluconazole
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Klucz InChI
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Wzorzec zanieczyszczenia flukonazolu, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Flukonazol zawiesina doustnaFlukonazol
  • kapsułkiFlukonazol
  • infuzja
  • Działania biochem./fizjol.
    Fluconazole is an antifungal agent. It is highly selective inhibitor of fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethyllation. Fluconazole is a potent inhibitor of CYP2C9. Fluconazole interferes with fungal ergosterol synthesis and downregulates the metallothionein gene.
    Fluconazole is an antifungal agent; highly selctive inhibitor of fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethyllation. Potent inhibitor of CYP2C9. Interferes with fungal ergosterol synthesis; downregulates metallothionein gene.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 50 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Piktogramy
    Health hazardExclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
    Kod klasy składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)