PHR1826
Fluconazole Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1,1′-(1,3-Phenylene)-di-(1H-1,2,4-Triazole)
Wybierz wielkość
3050,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3050,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1271733
rodzina API
fluconazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 20 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[n]3(ncnc3)c1cc(ccc1)[n]2ncnc2
InChI
1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H
Klucz InChI
WXNXRKYXCCDJHI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)