Merck
Y0000557
Fluconazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12F2N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Produkt Y0000557 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fluconazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Klucz InChI
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Flukonazol EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Fluconazole is an antifungal agent. It is highly selective inhibitor of fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethyllation. Fluconazole is a potent inhibitor of CYP2C9. Fluconazole interferes with fungal ergosterol synthesis and downregulates the metallothionein gene.
Fluconazole is an antifungal agent; highly selctive inhibitor of fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethyllation. Potent inhibitor of CYP2C9. Interferes with fungal ergosterol synthesis; downregulates metallothionein gene.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A-C L Meyer et al.
Tropical medicine & international health : TM & IH, 18(4), 495-503 (2013-02-02)
To test the hypothesis that a screening and treatment intervention for early cryptococcal infection would improve survival among HIV-infected individuals with low CD4 cell counts. Newly enrolled patients at Family AIDS Care and Education Services (FACES) in Kenya with CD4 ≤ 100
Marcio Nucci et al.
PloS one, 8(3), e59373-e59373 (2013-03-26)
The epidemiology of candidemia varies depending on the geographic region. Little is known about the epidemiology of candidemia in Latin America. We conducted a 24-month laboratory-based survey of candidemia in 20 centers of seven Latin American countries. Incidence rates were
Nicholas G Wysham et al.
Chest, 143(5), 1478-1479 (2013-05-08)
We report a case of Cryptococcus neoformans pneumonia in a patient taking ruxolitinib, a janus kinase 1,2 inhibitor approved for the treatment of myelofibrosis. We hypothesize that ruxolitinib contributed to this infection through its effects on cell-mediated immunity. Clinicians should
Wei Zhao et al.
Clinical pharmacokinetics, 53(11), 1005-1018 (2014-08-27)
Selection of the first-dose-in-neonates is challenging. The objective of this proof-of-concept study was to evaluate a pharmacokinetic bridging approach to predict a neonatal dosing regimen. We selected fluconazole as a paradigm compound. We used data from studies in juvenile mice
Jana Bogum et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 24(5), 744-758 (2013-04-06)
In the principal cells of the renal collecting duct, arginine vasopressin (AVP) stimulates the synthesis of cAMP, leading to signaling events that culminate in the phosphorylation of aquaporin-2 water channels and their redistribution from intracellular domains to the plasma membrane