BOTB9052
Frangula purshiana Kora
Botanical reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
BOTANICERT®
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nazwa angielska: Cascara buckthorn, nazwa francuska: Cascara
Ten botaniczny materiał referencyjny (BRM) jest produkowany przez BotaniCERT™ i EXTRASYNTHESE™. Materiał jest pozyskiwany z ogrodów botanicznych, zbierany przez ekspertów botanicznych w okresie kwitnienia, analizowany przez doświadczonych fitochemików i genetyków.
Botaniczne materiały referencyjne BotaniCERT to próbki roślin lub części roślin (liść, korzeń, kłącze, owoc, kwiat, nasiono...) uwierzytelnione przez organoleptykę...) uwierzytelnione na podstawie kryteriów organoleptycznych, badań makroskopowych i mikroskopowych, fitochemicznych odcisków palców HP-TLC i HPLC oraz markerów genetycznych metodą PCR. Są one dostarczane z 2 lub 3 markerami (ITS, matK, rbcL), a sekwencje DNA są raportowane.
Produkty są dostarczane jako próbki o masie 5 g i dostępny jest szczegółowy certyfikat analizy, w tym powiązane zdjęcia, chromatogramy i sekwencje DNA.
Wykorzystanie botanicznego materiału referencyjnego w analizie identyfikacyjnej umożliwia kalibrację metod i zwiększa gwarancję uzyskanego wyniku.
Ten botaniczny materiał referencyjny (BRM) jest produkowany przez BotaniCERT™ i EXTRASYNTHESE™. Materiał jest pozyskiwany z ogrodów botanicznych, zbierany przez ekspertów botanicznych w okresie kwitnienia, analizowany przez doświadczonych fitochemików i genetyków.
Botaniczne materiały referencyjne BotaniCERT to próbki roślin lub części roślin (liść, korzeń, kłącze, owoc, kwiat, nasiono...) uwierzytelnione przez organoleptykę...) uwierzytelnione na podstawie kryteriów organoleptycznych, badań makroskopowych i mikroskopowych, fitochemicznych odcisków palców HP-TLC i HPLC oraz markerów genetycznych metodą PCR. Są one dostarczane z 2 lub 3 markerami (ITS, matK, rbcL), a sekwencje DNA są raportowane.
Produkty są dostarczane jako próbki o masie 5 g i dostępny jest szczegółowy certyfikat analizy, w tym powiązane zdjęcia, chromatogramy i sekwencje DNA.
Wykorzystanie botanicznego materiału referencyjnego w analizie identyfikacyjnej umożliwia kalibrację metod i zwiększa gwarancję uzyskanego wyniku.
Zastosowanie
Do testowania tożsamości i autentyczności materiałów botanicznych
Informacje prawne
BOTANICERT is a registered trademark of BOTANICERT, Société, FR
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)