Przejdź do
PHL83564
Cascaroside A
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.53
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C27H32O14/c28-6-9-4-11-16(26-24(37)22(35)19(32)14(7-29)39-26)10-2-1-3-13(18(10)21(34)17(11)12(31)5-9)40-27-25(38)23(36)20(33)15(8-30)41-27/h1-5,14-16,19-20,22-33,35-38H,6-8H2/t14-,15-,16+,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
MNAYRSRTNMVAPR-ZHVWOXMGSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL85832PHL80906PHL85768
Cascaroside A phyproof® Reference Substance
PHL83564
Cascaroside A
Biacangelicol phyproof® Reference Substance
PHL80906
Biacangelicol
Rebaudioside I phyproof® Reference Substance
PHL85768
Rebaudioside I
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)