Kluczowe dokumenty
93981
Supelco
Diol-functionalized Silica gel Chromatography Media
spherical, 200-360 mesh
Wybierz wielkość
100 G
1050,00 zł
1 KG
7450,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
1050,00 zł
1 KG
7450,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
NB.21
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Diol-functionalized silica gel spherical,
klasa czystości
standard
Formularz
powder
skład
carbon content, 4.0-7.0%
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~300 m2/g
Matryca
Silica
grupa aktywna macierzy
diol-functionalized silica
wielkość cząstki
40-75 μm
wielkość porów
110 Å pore size
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)