Przejdź do
53698
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 200-360 mesh
Synonim(y):
Silica gel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
4600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sferyczny żel krzemionkowy, 40-75 μm particle size
grade
high-purity grade
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
450-550 m2/g
loss
~5% loss on drying
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
200-400 mesh, 40-75 μm
pore size
0.7-0.9 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Żel krzemionkowy to sztywna trójwymiarowa sieć koloidalnej krzemionki. Jest stosowany wyłącznie jako materiał nośny dla aktywnych centrów tytanu (III) w katalizatorach Zieglera-Natty. Żel krzemionkowy umożliwia kontrolowaną fragmentację prowadzącą do utworzenia jednolitych cząstek polimeru o wąskim rozkładzie wielkości cząstek i wysokiej gęstości nasypowej. Żel krzemionkowy jest klasyfikowany w następujący sposób:
a. Aquagel - pory są wypełnione wodą
b. Xerogel - w procesie parowania faza wodna w porach jest usuwana
c. Aerożel - rozpuszczalnik usuwany przez ekstrakcję nadkrytyczną.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7899180442
description
40-75 μm particle size
description
75-200 μm particle size
description
40-75 μm particle size
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
particle size
200-400 mesh, 40-75 μm
particle size
75-200 μm
particle size
200-400 mesh, 40-75 μm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
pore size
60 Å pore size, 0.7-0.9 cm3/g pore volume
pore size
0.7-0.9 cm3/g pore volume, 110 Å pore size
pore size
0.7-0.9 cm3/g pore volume, 110 Å pore size
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sferyczny żel krzemionkowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)