Przejdź do
27031
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
application(s)
general analytical
Application
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
271112711327162
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 100 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial (with marking spot), thread for 13-425, pkg of 1000 ea
description
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 18-400
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
volume
4 mL
volume
4 mL
volume
4 mL
volume
15 mL
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial (with marking spot)
material
clear glass vial
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
O.D. × H × I.D.
21 mm × 70 mm × 12 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)