Kluczowe dokumenty
27085-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 8-425, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
1000 EA
1760,00 zł
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
1760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
amber glass vial (with marking spot)
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)