Kluczowe dokumenty
821829
TSKgel® ODS-100V (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Wybierz wielkość
1 EA
4130,00 zł
4130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
4130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21829
zakres etykietowania
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Parametry
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
240 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumny 977 ODS-100V i TSKgel ODS-100Z charakteryzują się najlepszymi w swojej klasie właściwościami powierzchni, aby ograniczyć wtórne interakcje związków zasadowych, kwasowych i chelatujących. Skorzystaj z zalet wysokiej wydajności kolumny i symetrycznych kształtów pików, aby skrócić czas analizy i opracowywania metod! Krzemionka bazowa typu B o bardzo wysokiej czystości zawiera znikome ilości zanieczyszczeń jonami metali. W połączeniu z chemią wiązań monomerycznych, krzemionka ta tworzy najlepsze kolumny ogólnego przeznaczenia z odwróconą fazą, odpowiednie do najbardziej wymagających separacji w kontroli jakości, a także w badaniach i rozwoju. Kolumny TSKgel ODS-100V mają niższą zawartość węgla niż kolumny ODS-100Z, dzięki czemu powierzchnia fazy związanej jest w 100% zwilżalna wodą i jest preferowanym wyborem do zatrzymywania polarnych metabolitów.
Postać fizyczna
Wysyłany w acetonitrylu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)