This is an empty HPLC column without a stationary phase, so there is no pressure rating. This product will still need to be packed with the stationary phase.
59102-U
Column Blank Kit for HPLC
I.D. × O.D. × L 4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
Wybierz wielkość
632,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
632,00 zł
Polecane produkty
Materiały
316L stainless steel
śr. wewn. × śr. zewn. × dł.
4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
Opis ogólny
2 μm frits.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
what is the pressure rating on this?