Kluczowe dokumenty
568222-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
W pełni porowata kolumna C18 HPLC o szerokich porach
Wybierz wielkość
4110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4110,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
9.2% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
100 m2/g
pokrycie powierzchni
3.6 μmol/m2
Matryca
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2-8
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Porównanie wydajności kinetycznej powierzchniowo porowatych, w pełni porowatych i monolitycznych kolumn z fazą odwróconą za pomocą gradientowych wykresów kinetycznych do separacji biofarmaceutyków białkowych...: Niniejsze badanie zapewnia szczegółowe porównanie wydajności kinetycznej różnych typów kolumn HPLC z odwróconą fazą, w tym kolumny 891 BIO Wide Pore C18 HPLC. Badania podkreślają jej skuteczność i rozdzielczość w rozdzielaniu złożonych biofarmaceutyków białkowych, co czyni ją cennym narzędziem dla chemików analitycznych w analizie biofarmaceutycznej (Jaag et al., 2022).
- Analiza RP-LC x RP-LC trawienia tryptycznego przy użyciu kombinacji całkowicie porowatych i częściowo porowatych faz stacjonarnych ..: W artykule zbadano zastosowanie chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz (RP-LC) z całkowicie porowatymi i częściowo porowatymi fazami stacjonarnymi, w tym kolumny BIO Wide Pore C18 HPLC, do analizy trawienia tryptycznego. Wyniki wskazują na jej solidność i wysoką rozdzielczość w zastosowaniach proteomicznych, umożliwiając precyzyjne mapowanie peptydów i charakterystykę białek (Mondello et al., 2010).
Informacje prawne
Zastosowanie
kartridż do prekolumny
przeciwciało
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Supelco Preparative HPLC products for Pharmaceutical Development and Production
Powiązane treści
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCPokaż więcejActive Filters