821455
TSKgel® ODS-100V (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
Wybierz wielkość
3050,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3050,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh ODS-100V, 21455
zakres etykietowania
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Parametry
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
180 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
- Docetakselu w ludzkim osoczu podczas jego oznaczania za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS) w połączeniu z jonizacją elektrorozpryskową (ESI) i detekcją wielokrotnego monitorowania reakcji (MRM).[1]
- Składniki chińskiej medycyny Niu Huang Jie Du Pill podczas ich analizy za pomocą HPLC w połączeniu z detekcją diodową (DAD).[2]
- Organiczny i nieorganiczny selen w suplementach diety podczas oznaczania za pomocą HPLC-ESI-MS/MS z detekcją MRM.[3]
- Związki estrogenne 8-prenylnaringenina, zearalenon, α- i β-zearalenol w piwie podczas ich identyfikacji przy użyciu LC-ESI-MS z detekcją pojedynczego jonu (SIM).[4]
- Lincomycyna, spektynomycyna i ich zanieczyszczenia w produktach farmaceutycznych podczas ich analizy za pomocą HPLC w połączeniu z detekcją naładowanego aerozolu (CAD), a także HPLC sprzężonego ze spektrometrem mas czasu przelotu (TOFMS) z ESI.[5]
Postać fizyczna
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)