54953-U
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Kolumna HPLC C8
Wybierz wielkość
4300,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4300,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
LiChrosorb® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
LiChrosorb®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
LiChrosorb®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
9.5% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
300 m2/g
Matryca
octyl
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Oznaczanie amfoterycyny B, liposomalnej amfoterycyny B i koloidalnej dyspersji amfoterycyny B w osoczu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej...: Wykorzystując kolumnę 2186 RP-8 HPLC, w niniejszym badaniu opracowano metodę analizy różnych preparatów amfoterycyny B w osoczu, kluczową dla monitorowania poziomów terapeutycznych i zapobiegania toksyczności u pacjentów poddawanych leczeniu przeciwgrzybiczemu (Egger et al., 2001).
- Oznaczanie doksorubicyny i metabolitów w próbkach mysich za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej...: Badania te demonstrują zastosowanie kolumny 2186 RP-8 HPLC do ilościowego oznaczania doksorubicyny i jej metabolitów, zwiększając zrozumienie jej farmakokinetyki i pomagając w optymalizacji schematów leczenia raka (van Asperen et al., 1998).
- Oznaczanie glibenklamidu w ludzkim osoczu metodą ekstrakcji do fazy stałej i wysokosprawnej chromatografii cieczowej: Wykorzystując kolumnę 2186 RP-8 HPLC, metoda ta zapewnia dokładne i wiarygodne oznaczanie ilościowe glibenklamidu, kluczowego składnika w leczeniu cukrzycy (Valdes Santurio i Gonzalez Porto, 1996).
- Jednoczesne oznaczanie ampicyliny i metampicyliny w płynach biologicznych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z przełączaniem kolumn..: Podkreślając wszechstronność kolumny 2186 RP-8 HPLC, w niniejszym badaniu opracowano technikę jednoczesnego oznaczania ampicyliny i jej proleku, metampicyliny, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego monitorowania antybiotykoterapii (Lee et al., 1995).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)