Kluczowe dokumenty
818535
977 SuperQ-5PW (20) Nośnik luzem
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 20 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® SuperQ-5PW Bulk Media
Wybierz wielkość
250 ML
12 510,00 zł
12 510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
12 510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
12 510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
agency
suitable for USP L23
linia produktu
TSKgel®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 250 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18535
Parametry
20 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
20 μm
pH robocze
2-13
pojemność
70 g/L±18 adsorption capacity (BSA)
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Podłoże TSKgel SP-5PW to silny wymieniacz kationowy do oczyszczania biomolekuł. Niewielki rozmiar cząsteczek sprawia, że jest to doskonały wybór do polerowania i wysokowydajnych etapów rozdzielczości. Ma taką samą selektywność jak żywica Toyopearl SP-650 o większych cząsteczkach.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
103.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)