Przejdź do
324124
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
95%, solid
Synonim(y):
SalPCl, Salicyl chlorophosphite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
966,00 zł
724,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.53
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1311951
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
bp
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
mp
36-40 °C (lit.)
functional group
phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
InChI key
BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one is used as a reagent:
  • In the phosphorylation and phosphitylation of alcohols.
  • In the formation of H-phosphonates which are commonly utilized in the synthesis of nucleotides.
  • To synthesize nucleoside triphosphates by treating with acyl protected nucleoside.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
391220362891701866
description
95%
description
97%
description
97%
description
95%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
assay
95%
reaction suitability
reagent type: ligand, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
-
functional group
phosphine
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)