Kluczowe dokumenty
814472
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Media luzem
bottle of 100 g, phase tresyl-activated, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
dry, free flowing powder
opakowanie
bottle of 100 g
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14472
zakres etykietowania
80 μmol/g dry resin ligand density
Parametry
3 bar max. pressure
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
tresyl-activated phase
wielkość cząstki
65 μm
metoda separacji
affinity
Opis ogólny
Żywica Toyopearl AF-Tresyl-650 jest aktywowaną żywicą, która łatwo wiąże się z grupami aminowymi i tiolowymi. Żywica jest dostarczana w stanie suchym do wprowadzenia do buforowanego roztworu zawierającego białko lub inny ligand w warunkach neutralnych do lekko zasadowych (pH 7-8).
Postać fizyczna
Dostarczany w postaci suchego, sypkiego proszku.
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)