GE17-0852-02
NAP™-25
Cytiva 17-0852-02, pack of 50 columns
Synonim(y):
7716-25 Rozwiązanie, Kolumna NAP-25
Wybierz wielkość
3110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3110,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 50 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0852-02
warunki przechowywania
(.01 M NaOH)
wielkość cząstki
20-80 μm (dry)
Zakres roboczy
2-13
pojemność
<1 mL binding capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Do szybkiego i wydajnego oczyszczania DNA i oligonukleotydów (10 merów) w czasie krótszym niż 15 minut przy przepływie grawitacyjnym.
- Zapakowane z Sephadex G-25 DNA Grade w wodzie destylowanej zawierającej 0,15% Kathon CG/ICP Biocide.
- Dostępne w trzech rozmiarach w zależności od objętości próbki: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) lub 2,5 ml (NAP-25).
- Przydatne do oczyszczania na małą skalę, odsalania i wymiany buforu.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)