Kluczowe dokumenty
808000
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Nośnik luzem
phase expoxy-activated, bottle of 10 g, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
powder
opakowanie
bottle of 10 g
producent / nazwa handlowa
Tosoh TOYOPEARL® AF, 08000
zakres etykietowania
800 μeq/g ligand density
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
expoxy-activated phase
wielkość cząstki
65 μm
pojemność
>60 g/L adsorption capacity (soybean trypsin inhibitor)
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Żywica Toyopearl AF-Epoxy-650 jest aktywowaną żywicą dostarczaną w postaci suchej do immobilizacji ligandów białkowych do chromatografii powinowactwa. Stosuje się ją, gdy konieczne jest przyłączenie dużej gęstości cząsteczek o niskiej masie cząsteczkowej. Jest również przydatny, gdy przed unieruchomieniem ligandu wymagana jest konwersja do innych specjalnych grup funkcyjnych. Na przykład jego forma hydrazydowa jest bardzo przydatna w przypadku węglowodanów lub ligandów glikoproteinowych.
Zastosowanie
TOYOPEARL® Affinity Media są stosowane w chromatografii powinowactwa, chromatografii białek i aktywowanych/funkcjonalizowanych matrycach.
Postać fizyczna
Wysyłany jako suchy, sypki proszek.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Yamauchi et al.
The Journal of biological chemistry, 274(4), 2456-2463 (1999-01-16)
Chondroitin 4-sulfotransferase, which transfers sulfate from 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate to position 4 of N-acetylgalactosamine in chondroitin, was purified 1900-fold to apparent homogeneity with 6.1% yield from the serum-free culture medium of rat chondrosarcoma cells by affinity chromatography on heparin-Sepharose CL-6B, Matrex
S Knör et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 6(3), 470-477 (2008-01-16)
Hemophilia A is currently treated by infusions of the coagulation factor (F) VIII, of which production and purification remain a challenging task. Current purification procedures using immunoaffinity chromatography are cumbersome, expensive, and suffer from the instability of the applied antibody
Zhenzhen Wen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(20), 1732-1740 (2011-05-17)
In order to improve its stability, immobilized Concanavalin A (Con A) on Toyopearl adsorbents was conjugated with monomethoxy poly(ethylene glycol) succinimidyl propionate (mPEG-SPA) with different molecular weight. A colorimetric method using ninhydrin is proposed to determine the degree of PEGylation;