814471
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
phase tresyl-activated, bottle of 5 g, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
About This Item
Polecane produkty
opis
AF-Tresyl-650M
linia produktu
TOYOPEARL®
Postać
powder
opakowanie
bottle of 5 g
producent / nazwa handlowa
Tosoh TOYOPEARL® AF, 14471
zakres etykietowania
80 μmol/g dry resin ligand density
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
tresyl-activated phase
wielkość cząstki
65 μm
wielkość porów
1000 Å
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)